Documenti fondamentali
616931
Sigma-Aldrich
Methyl(cyclohexane-d11)
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
C6D11CH3
Peso molecolare:
109.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
101 °C (lit.)
Punto di fusione
-126 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+11
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
UAEPNZWRGJTJPN-QQQWEMTMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)