Documenti fondamentali
615730
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethanol-1,1-d2
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C6H5OCH2CD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i6D2
QCDWFXQBSFUVSP-NCYHJHSESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)