Documenti
615498
Sigma-Aldrich
D-Glucose-3-d1
97 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-3-d1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6DH11O6
Peso molecolare:
181.16
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H][C@@]1(O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1/i4D
WQZGKKKJIJFFOK-XVKSOXPJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1