Merck
K3752
α-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate
≥95%
Sinonimo/i:
2-Oxopentanedioic acid disodium salt hydrate, Sodium 2-oxoglutarate dibasic hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H4O5Na2· xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.06 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.2Na.2H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
HSSWOFWCOAQLHZ-UHFFFAOYSA-L
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)