Documenti fondamentali
614637
Sigma-Aldrich
Ethylene-d1
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHD
Peso molecolare:
29.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
P. ebollizione
-104 °C (lit.)
Punto di fusione
-169 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D
VGGSQFUCUMXWEO-MICDWDOJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)