Documenti fondamentali
614467
Sigma-Aldrich
1-Bromohexadecane-d33
98 atom % D
Sinonimo/i:
Cetyl bromide-d33, Hexadecyl bromide-d33
Scegli un formato
1 G
CHF 1’290.00
CHF 1’290.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 1’290.00
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)14CD2Br
Peso molecolare:
338.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’290.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
190 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
16-18 °C (lit.)
Densità
1.105 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+33
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
HNTGIJLWHDPAFN-TUWMXWROSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
350.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
177 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)