Documenti fondamentali
613762
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-d6 diepoxide
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D6O2
Peso molecolare:
92.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
97% (CP)
PM
92.01 by atom % calculation
P. ebollizione
56-58 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
2-4 °C (lit.)
Densità
1.189 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])OC1([2H])C2([2H])OC2([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5-1)4-2-6-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
ZFIVKAOQEXOYFY-UFSLNRCZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)