Documenti
613606
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipyridyl-d8
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
111-114 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]c1nc([2H])c([2H])c(c1[2H])-c2c([2H])c([2H])nc([2H])c2[2H]
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
MWVTWFVJZLCBMC-PGRXLJNUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3