Documenti fondamentali
613088
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
Carboxyls-d4, EDTA-d4
Scegli un formato
1 G
CHF 681.00
CHF 681.00
Spedizione prevista il14 marzo 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 681.00
About This Item
Formula condensata:
(DO2CCH2)2N(CH2)2N(CH2CO2D)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 681.00
Spedizione prevista il14 marzo 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O[2H])CC(=O)O[2H])CC(=O)O[2H]
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i/hD4
KCXVZYZYPLLWCC-JBISRTOLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)