609773
Sodium phosphate monobasic-16O4
99.9 atom % 16O
Sinonimo/i:
Sodium dihydrogen phosphate-16O4
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
18O-depleted
Purezza isotopica
99.9 atom % 16O
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[Na+].[16OH]P([16OH])([16O-])=[16O]
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1/i;1+0,2+0,3+0,4+0
AJPJDKMHJJGVTQ-HSUBZZBUSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1