Documenti fondamentali
609188
Sigma-Aldrich
D-Phenylglycine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(15NH2)CO2H
Peso molecolare:
152.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Punto di fusione
302 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2][C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1/i9+1
ZGUNAGUHMKGQNY-JEUFFZKHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)