Documenti
608815
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N, 99% (CP)
Sinonimo/i:
1,2-Ethanedi(amine-15N) dihydrochloride
About This Item
Formula condensata:
H215NCH2CH215NH2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl.Cl.[15NH2]CC[15NH2]
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i3+1,4+1;;
OHHBFEVZJLBKEH-MWLKZMJOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1