Documenti fondamentali
608165
Sigma-Aldrich
Glycine-13C2,15N ethyl ester hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethyl glycinate-13C2,15N hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
H215N13CH213COOCH2CH3·HCl
Peso molecolare:
142.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Stato
solid
Punto di fusione
145-146 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
Cl.CCO[13C](=O)[13CH2][15NH2]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H/i3+1,4+1,5+1;
TXTWXQXDMWILOF-XNBXTRTGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)