Documenti
607355
Sigma-Aldrich
Imidazole-2-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC2H415N2
Peso molecolare:
71.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Forma fisica
solid
P. eboll.
256 °C (lit.)
Punto di fusione
89-91 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
c1c[15nH][13cH][15n]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i3+1,4+1,5+1
RAXXELZNTBOGNW-FRSWOAELSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1