Documenti fondamentali
603562
Sigma-Aldrich
1,3-Propanediol-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HO13CH213CH213CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
214 °C (lit.)
Punto di fusione
-27 °C (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
O[13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
YPFDHNVEDLHUCE-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)