Documenti fondamentali
607282
Sigma-Aldrich
Methyl-13C alcohol-OD
98 atom % D, 99 atom % 13C, <1% 18O
Sinonimo/i:
Methan(ol-d),13C, Methanol-OD, 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3OD
Peso molecolare:
34.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
P. ebollizione
65.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-98 °C (lit.)
Densità
0.840 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]O[13CH3]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1,2D
OKKJLVBELUTLKV-IIHJGDGPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)