489425
Formamide-13C
99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. eboll.
210 °C (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Densità
1.159 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][13C](N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1
ZHNUHDYFZUAESO-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C