Documenti
606480
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C1C9H10O4
Peso molecolare:
195.18
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
139-141 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O=C(OC)C1=CC=[13C](C(OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i7+1
WOZVHXUHUFLZGK-CDYZYAPPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
285.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
141.00 °C