Documenti fondamentali
606383
Sigma-Aldrich
Methylphosphonic-13C dichloride
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
H313CP(O)Cl2
Peso molecolare:
133.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
35-37 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-5(2,3)4/h1H3/i1+1
SCLFRABIDYGTAZ-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)