Documenti fondamentali
606359
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trichloropropane-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
Cl13CH213CHCl13CH2Cl
Peso molecolare:
150.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
156 °C (lit.)
Punto di fusione
-14 °C (lit.)
Densità
1.415 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
Cl[13CH2][13CH](Cl)[13CH2]Cl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1
CFXQEHVMCRXUSD-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)