Documenti fondamentali
606138
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
2-Methylpropionic acid-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(CH3)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
153-154 °C (lit.)
Punto di fusione
-47 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i4+1
KQNPFQTWMSNSAP-AZXPZELESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)