Documenti fondamentali
604461
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butene-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=13C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
71.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
35-38 °C (lit.)
Punto di fusione
-134 °C (lit.)
Densità
0.671 g/mL (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C\C=[13C](\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3/i5+1
BKOOMYPCSUNDGP-HOSYLAQJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)