604429
2-(1-Naphthyl)pentane-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C13H18
Peso molecolare:
200.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCC[13CH]([13CH3])c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C15H18/c1-3-7-12(2)14-11-6-9-13-8-4-5-10-15(13)14/h4-6,8-12H,3,7H2,1-2H3/i2+1,12+1
MXJUSBINYALFBD-YZGYIGAXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)