Documenti fondamentali
604410
Sigma-Aldrich
Dodecyl(benzene-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Lauryl(benzene-13C6)
About This Item
Formula condensata:
13C6H5-(CH2)11CH3
Peso molecolare:
252.39
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3/i10+1,12+1,13+1,15+1,16+1,17+1
XBEADGFTLHRJRB-QPXULEPBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)