Documenti fondamentali
604054
Sigma-Aldrich
Dimethyl acetylenedicarboxylate-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH313CO213C≡13C13CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Densità
1.156 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
CO[13C](=O)[13C]#[13C][13C](=O)OC
InChI
1S/C6H6O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
VHILMKFSCRWWIJ-PQVJJBODSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)