Documenti fondamentali
604046
Sigma-Aldrich
Butyl acrylate-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains 10-50 ppm methyl ethyl hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formula condensata:
CH2=CH13CO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
contiene
10-50 ppm methyl ethyl hydroquinone as stabilizer
P. ebollizione
145 °C (lit.)
Densità
0.901 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCO[13C](=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3/i7+1
CQEYYJKEWSMYFG-CDYZYAPPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)