Documenti fondamentali
603988
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
H13CONH(CH3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
198-199 °C
Punto di fusione
-4 °C (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CN[13CH]=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i2+1
ATHHXGZTWNVVOU-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
111 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)