60034
4-Aminophenol
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Hydroxyaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
185-189 °C (lit.)
186-188 °C
Solubilità
water: slightly soluble
Stringa SMILE
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?