600024
2-Bromoethanol-13C2,1,1,2,2-d4
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Ethylene-13C2,d4 bromohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
tecniche
protein expression: suitable
P. ebollizione
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
Br[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1+1D2,2+1D2
LDLCZOVUSADOIV-URIFWVMJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup - (own results)
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup - (own results)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?