Documenti fondamentali
597678
Sigma-Aldrich
3-Butenylamine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
1-Amino-3-butene hydrochloride, 3-Buten-1-amine hydrochloride, 4-Amino-1-butene hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2CH2NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
176-180 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
amine
Stringa SMILE
Cl.NCCC=C
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2H,1,3-5H2;1H
MKEXLMVYRUNCQJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Butenylamine hydrochloride can be used to synthesize 2-(3-butenylamino)-3-chloronaphthalene-1,4-dione via reaction with 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone in the presence of sodium bicarbonate.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
"Synthesis of eight-, nine-, and ten-membered, nitrogen-containing quinone-fused heterocycles"
<BIG>Yerushalmi S, et al.</BIG>
Synthesis, 2007(02), 239- 242 (2007)
Caroline Mille et al.
Biosensors, 2(4), 433-447 (2012-01-01)
This work illustrates the enhancement of the sensitivity of the ELISA titration for recombinant human and native prion proteins, while reducing other non-specific adsorptions that could increase the background signal and lead to a low sensitivity and false positives. It