Documenti fondamentali
597449
Sigma-Aldrich
3-Thiophenecarbonitrile
95%
Sinonimo/i:
3-Cyanothiophene, Thiophene-3-nitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5630 (lit.)
P. ebollizione
82 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#Cc1ccsc1
InChI
1S/C5H3NS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Thiophenecarbonitrile can be used to synthesize the following:
  • 2,4-dinaphthyl-3-cyanothiophene via reaction with iodonaphthalene[1]
  • 2,5-bis-tri(n-butyl)tin-3-cyanothiophene, a building block for the synthesis of new alternating (3-alkyl/3-cyano)thiophene copolymers[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85.56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Extension of the Heck reaction to the arylation of activated thiophenes"
<BIG>Lavenot.L, et al.</BIG>
Journal of Organometallic Chemistry, 567(01), 49-55 (1998)
Articoli
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.