597201
(Chloromethyl)trimethoxysilane
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
P. eboll.
151 °C (lit.)
Densità
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](CCl)(OC)OC
InChI
1S/C4H11ClO3Si/c1-6-9(4-5,7-2)8-3/h4H2,1-3H3
FPOSCXQHGOVVPD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup