Key Documents
596825
Sigma-Aldrich
5-Amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
98%
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Tetrahydro-5-aminoisoquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
150-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc2CNCCc12
InChI
1S/C9H12N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-3,11H,4-6,10H2
ZSHCQIHYOFRGNI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)