Documenti fondamentali
596418
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-d3),1,2,3,4-13C4
Scegli un formato
100 MG
CHF 762.00
500 MG
CHF 2’590.00
CHF 762.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 762.00
500 MG
CHF 2’590.00
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH(CD3)13CO13CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 762.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
227-230 °C (lit.) (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13CH]([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1,3+1,4+1,5+1;
WIQBZDCJCRFGKA-SSBGHZRHSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.