717150
2-Ketobutyric acid-3,3-d2 sodium salt hydrate
97 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
α-Keto-butyric acid-3,3-d2 sodium, α-Ketobutyric acid-3,3-d2 sodium salt, 2-Oxobutanoic acid-3,3-d2 sodium salt, Sodium α-ketobutyrate-3,3-d2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O.[Na+].[2H]C([2H])(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i2D2;;
PVLJVKQSCAHPPR-FMPZBJQLSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.