Documenti fondamentali
596353
Sigma-Aldrich
Triethoxy(1-phenylethenyl)silane
98%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)3SiC(CH2)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4800 (lit.)
P. ebollizione
264-265 °C (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](OCC)(OCC)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22O3Si/c1-5-15-18(16-6-2,17-7-3)13(4)14-11-9-8-10-12-14/h8-12H,4-7H2,1-3H3
DKFGYGJKRWRIPR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)