Documenti fondamentali
595330
Sigma-Aldrich
Iridium(III) chloride hydrochloride hydrate
99.98% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
IrCl3 · xH2O · yHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.58 (anhydrous free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.98% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iridium
Impurezze
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+3;/p-3
ZRPRRAOCEABMND-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)