Documenti fondamentali
595004
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5320 (lit.)
P. eboll.
129-133 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(8(9)11)2-3-7(5)10/h2-4H,1H3
FMFLKTDRPXYUGP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)