Documenti fondamentali
594075
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OtBu)-OH-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
L-Aspartic-15N acid, N-Fmoc, 4-tert-butyl ester
About This Item
Formula condensata:
t-Bu-O2CCCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m0/s1/i24+1
FODJWPHPWBKDON-FVCGIFTNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)