Documenti
592544
Sigma-Aldrich
2-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester
≥95%
Sinonimo/i:
2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15BFNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
29-33 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(F)nc2
InChI
1S/C11H15BFNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3
ZKSRQMCKFLGPQU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.