Documenti fondamentali
591254
Sigma-Aldrich
4,5-Dicyanoimidazole solution
0.25 M in acetonitrile
Sinonimo/i:
Imidazole-4,5-dicarbonitrile solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Concentrazione
0.25 M in acetonitrile
Densità
0.791 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
N#Cc1nc[nH]c1C#N
InChI
1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9)
XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Matthew T Holden et al.
Analytical chemistry, 87(22), 11420-11428 (2015-10-24)
The photolithographic fabrication of high-density DNA and RNA arrays on flexible and transparent plastic substrates is reported. The substrates are thin sheets of poly(ethylene terephthalate) (PET) coated with cross-linked polymer multilayers that present hydroxyl groups suitable for conventional phosphoramidite-based nucleic