Documenti fondamentali
591076
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Caprylic acid-2-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)513CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
237 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Densità
0.916 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i7+1
WWZKQHOCKIZLMA-CDYZYAPPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)