Documenti fondamentali
590762
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
97%
Sinonimo/i:
5-(Trifluoromethyl)-2-mercaptopyridine, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4F3NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
154-159 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(S)nc1
InChI
1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11)
YFSCXLSUZZXNHW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol may be used to synthesize 5-trifluoromethylpyridine-2-sulfonyl chloride by reacting with chlorine gas in HCl solution.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Synthesis of [14C]-and [13C6]-labeled tipranavir and its potential hydroxyl metabolite and the glucuronide conjugate"
Latli B, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 51(08), 314- 320 (2008)