Documenti
734764
Sigma-Aldrich
5-Chloropyridine-2-thiol
95%
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-mercaptopyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4ClNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
187-192 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Sc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H4ClNS/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
FNXPASNYGUMVGZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3