Documenti fondamentali
590487
Sigma-Aldrich
Poly(3,5 pyridine)
Sinonimo/i:
Poly(3,5-pyridinediyl)
About This Item
Formula condensata:
(C5H3N)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Applicazioni
Light-emitting conjugated polymer.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)