590320
Triphenylphosphine(2,5-norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, polymer-bound Fibre-cat®
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
FibreCat®
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
InChI
1S/C18H15P.C7H8.BF4.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h1-15H;1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1
QMBLFRMSOHVUJG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)