Documenti
588520
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH≡CC6H3(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
44-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(OC)cc(c1)C#C
InChI
1S/C10H10O2/c1-4-8-5-9(11-2)7-10(6-8)12-3/h1,5-7H,2-3H3
HUSBBWQIJMRKLI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Resveratrolo ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
R5010
Resveratrolo