Documenti fondamentali
588083
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methylphenol-2,6-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
4-Chloro-m-cresol-2,6-d2
About This Item
Formula condensata:
ClC6D2H(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
235 °C (lit.)
Punto di fusione
63-65 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]c1cc(Cl)c(C)c([2H])c1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3/i2D,4D
CFKMVGJGLGKFKI-XRIVEGAOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)