587176
Lanthanum(III) phosphate hydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impurezze
≤100 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
[La+3].[H]O[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/La.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
MXLPYXTVXABWIU-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.