586439
Benzene-1,2,3,5-d4
99 atom % D
Sinonimo/i:
1,2,3,5-Tetradeuteriobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
5.5 °C (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1cc([2H])c([2H])c([2H])c1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,6D
UHOVQNZJYSORNB-VTBMLFEUSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)